2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520818-1G
PC520818-500MG
APOSPC520818-1GEA
582
EUR
APOSPC520818-1G
APOSPC520818-500MG
2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel:
C₇H₃F₄NO₃ Molecular Weight: 225.097 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13194450 CAS-Nummer: 123572-64-5 |