5-Trifluoromethyl-2H-pyridazin-3-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-(Trifluoromethyl)pyridazin-3(2H)-one
PC520894-250MG
APOSPC520894-250MGEA
78.3
EUR
APOSPC520894-250MG
5-Trifluoromethyl-2H-pyridazin-3-one 95%
5-Trifluoromethyl-2H-pyridazin-3-one
Formel:
C₅H₃F₃N₂O Molecular Weight: 164,085 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09841380 CAS-Nummer: 244268-34-6 |