1-Bromo-5-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520902-25G
APOSPC520902-25GEA
0
EUR
APOSPC520902-25G
1-Bromo-5-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene 97%
1-Bromo-5-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene
Formel:
C₇H₄BrF₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08276255 CAS-Nummer: 886509-99-5 |