2,4-Dichlor-3-fluorbenzoesäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520904-5G
APOSPC520904-5GEA 474 EUR
APOSPC520904-5G
2,4-Dichlor-3-fluorbenzoesäure 95%
2,4-Dichloro-3-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃Cl₂FO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14707646
CAS-Nummer: 915145-05-0