2-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520909-1G
PC520909-5G
APOSPC520909-1GEA
97.3
EUR
APOSPC520909-1G
APOSPC520909-5G
2-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine 95%
2-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel:
C₇H₈F₃N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09834983 CAS-Nummer: 126069-70-3 |