3,3,3-Trifluoro-DL-alanine methyl ester hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropanoate HCl, Methyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropanoate hydrochloride, Methyl 3,3,3-trifluoro-DL-alaninate hydrochloride
PC5211-250MG
APOSPC5211-250MGEA
31.9
EUR
APOSPC5211-250MG
3,3,3-Trifluoro-DL-alanine methyl ester hydrochloride
3,3,3-Trifluoro-DL-alanine methyl ester hydrochloride
Formel:
C₄H₆F₃NO₂·ClH Molecular Weight: 193,552 g/mol Schmelzpunkt: 168…170 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08532471 CAS-Nummer: 134297-36-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |