4-(Pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC52127-250MG
APOSPC52127-250MGEA
290
EUR
APOSPC52127-250MG
4-(Pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-(Pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₁₀H₄F₈O₂ Molecular Weight: 308,125 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23381983 CAS-Nummer: 1208080-71-0 |