Ethyl 2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-2,2-difluoroacetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2-difluoroacetate
PC52170-1G
APOSPC52170-1GEA 237 EUR
APOSPC52170-1G
Ethyl 2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-2,2-difluoroacetate
Ethyl 2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-2,2-difluoroacetate
Formel: C₁₀H₇ClF₅NO₂
Molecular Weight: 303,613 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12546142
CAS-Nummer: 1431842-79-3