4-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC52183-1G
PC52183-250MG
PC52183-5G
PC52183-10G
PC52183-25G
APOSPC52183-1GEA
522
EUR
APOSPC52183-1G
APOSPC52183-250MG
APOSPC52183-5G
APOSPC52183-10G
APOSPC52183-25G
4-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
4-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
Formel:
C₇H₄BrClF₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18391084 CAS-Nummer: 1254034-23-5 |