2-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC52189-1G
PC52189-250MG
PC52189-5G
APOSPC52189-1GEA
575
EUR
APOSPC52189-1G
APOSPC52189-250MG
APOSPC52189-5G
2-Bromo-5-iodobenzal fluoride
2-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Formel:
C₇H₄BrF₂I Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18391113 CAS-Nummer: 1261496-16-5 |