(2S)-2-Amino-2-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-2-Amino-2-(4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanol hydrochloride
PC52194-250MG
APOSPC52194-250MGEA 71.2 EUR
APOSPC52194-250MG
(2S)-2-Amino-2-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol hydrochloride
(2S)-2-Amino-2-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol hydrochloride
Formel: C₉H₉ClF₃NO·ClH
Molecular Weight: 276,083 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12758208
CAS-Nummer: 1810074-79-3