(2R)-2-Amino-2-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-2-Amino-2-(4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanol hydrochloride
PC52195-250MG
APOSPC52195-250MGEA
279
EUR
APOSPC52195-250MG
(2R)-2-Amino-2-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol hydrochloride
(2R)-2-Amino-2-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol hydrochloride
Formel:
C₉H₉ClF₃NO·ClH Molecular Weight: 276,083 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12758209 CAS-Nummer: 2061996-73-2 |