Ethyl 2-bromo-4,4-difluoro-3-oxobutanoate, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC52197-1G PC52197-250MG
APOSPC52197-1GEA 429 EUR
APOSPC52197-1G APOSPC52197-250MG
Ethyl 2-bromo-4,4-difluoro-3-oxobutanoate, technische Qualität
Ethyl 2-bromo-4,4-difluoro-3-oxobutanoate
Formel: C₆H₇BrF₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27940538
CAS-Nummer: 660840-16-4
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR