Methyl-4-fluor-3-hydroxybenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 4-fluoro-3-hydroxybenzoate
PC5221-1G
APOSPC5221-1GEA
17.6
EUR
APOSPC5221-1G
Methyl-4-fluor-3-hydroxybenzoat
Methyl-4-fluor-3-hydroxybenzoat
Formel:
C₈H₇FO₃ Molecular Weight: 170,14 g/mol Schmelzpunkt: 89…92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797457 CAS-Nummer: 214822-96-5 |