Methyl 4-(pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC52213-1G
PC52213-250MG
APOSPC52213-1GEA
0
EUR
APOSPC52213-1G
APOSPC52213-250MG
Methyl 4-(pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-(pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formel:
C₁₁H₆F₈O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30062865 CAS-Nummer: 1980063-30-6 |