4-(Difluoromethyl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC52214-1G
PC52214-250MG
APOSPC52214-1GEA
0
EUR
APOSPC52214-1G
APOSPC52214-250MG
4-(Difluoromethyl)benzylamine
4-(Difluoromethyl)benzylamine
Formel:
C₈H₉F₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18791602 CAS-Nummer: 754920-30-4 |