2-Amino-3,6-difluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC52216-250MG
APOSPC52216-250MGEA
191
EUR
APOSPC52216-250MG
2-Amino-3,6-difluorobenzoic acid
2-Amino-3,6-difluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₅F₂NO₂ Molecular Weight: 173,117 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01569542 CAS-Nummer: 825654-54-4 |