2-Amino-3,4,5-trifluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC52220-250MG
APOSPC52220-250MGEA
328
EUR
APOSPC52220-250MG
2-Amino-3,4,5-trifluorobenzoic acid
2-Amino-3,4,5-trifluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄F₃NO₂ Molecular Weight: 191,107 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07774158 CAS-Nummer: 531529-72-3 |