4-Fluor-3-methylbenzolsulfonylchlorid

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC5223-1G
APOSPC5223-1GEA 0 EUR
APOSPC5223-1G
4-Fluor-3-methylbenzolsulfonylchlorid
4-Fluor-3-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆ClFO₂S
Siedepunkt: 77…79 °C/0,1mmHg
Schmelzpunkt: 35…40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01365818
CAS-Nummer: 629672-19-1
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR