1-(Trifluoroacetyl)piperidine-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC52448-250MG
PC52448-500MG
APOSPC52448-250MGEA
173
EUR
APOSPC52448-250MG
APOSPC52448-500MG
1-(Trifluoroacetyl)piperidine-3-carboxylic acid 95%
1-(Trifluoroacetyl)piperidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₈H₁₀F₃NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09908273 CAS-Nummer: 1099017-20-5 |