2,6-Dichlor-4-(trifluormethoxy)benzylbromid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC52464-5G
APOSPC52464-5GEA
567
EUR
APOSPC52464-5G
2,6-Dichlor-4-(trifluormethoxy)benzylbromid 95%
2,6-Dichlor-4-(trifluormethoxy)benzylbromid
Formel:
C₈H₄BrCl₂F₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
886503-08-8 UN: 3265 ADR: 8,III |