3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC52465-1G
APOSPC52465-1GEA
614
EUR
APOSPC52465-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 95%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formel:
C₈H₇ClF₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18393825 CAS-Nummer: 916210-68-9 |