3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC52466-1G
PC52466-250MG
APOSPC52466-1GEA
799
EUR
APOSPC52466-1G
APOSPC52466-250MG
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel:
C₉H₁₀F₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18398593 CAS-Nummer: 1261854-81-2 |