N-Benzyl-3-(trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC52472-1G
PC52472-250MG
PC52472-5G
APOSPC52472-1GEA
522
EUR
APOSPC52472-1G
APOSPC52472-250MG
APOSPC52472-5G
N-Benzyl-3-(trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine 95%
N-Benzyl-3-(trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
Formel:
C₁₆H₁₄F₃NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
2514942-07-3 |