2,5-Bis(trifluoromethyl)toluene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Methyl-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
PC52480-10G
PC52480-1G
PC52480-5G
APOSPC52480-10GEA
574
EUR
APOSPC52480-10G
APOSPC52480-1G
APOSPC52480-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)toluene 98%
2,5-Bis(trifluoromethyl)toluene
Formel:
C₉H₆F₆ Molecular Weight: 228.134 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
2385323-82-8 |