2-Hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5251-100MG
PC5251-1G
PC5251-250MG
APOSPC5251-100MGEA
116
EUR
APOSPC5251-100MG
APOSPC5251-1G
APOSPC5251-250MG
2-Hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
2-Hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formel:
C₇H₅F₅O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11501046 CAS-Nummer: 1159512-31-8 |