5-(Trifluormethoxy)salicylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
PC5255-1G PC5255-10G PC5255-5G
APOSPC5255-1GEA 42.2 EUR
APOSPC5255-1G APOSPC5255-10G APOSPC5255-5G
5-(Trifluormethoxy)salicylsäure
5-(Trifluormethoxy)salicylsäure
Formel: C₈H₅F₃O₄
Schmelzpunkt: 130…132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01091003
CAS-Nummer: 129644-57-1