4-Chlorphenylsulfurpentafluorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chlorophenylsulphur Pentafluoride
PC5256-5G
APOSPC5256-5GEA 0 EUR
APOSPC5256-5G
4-Chlorphenylsulfurpentafluorid
4-Chlorphenylsulfurpentafluorid
Formel: C₆H₄ClF₅S
Molecular Weight: 238.606 g/mol
Siedepunkt: 78 °C/9.7mmHg
Flammpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11501051
CAS-Nummer: 5310-68-9