Undecafluoropentyl Iodide 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC5264-25G PC5264-5G
APOSPC5264-25GEA 284 EUR
APOSPC5264-25G APOSPC5264-5G
Undecafluoropentyl Iodide 98%
Undecafluoropentyl Iodide
Formel: C₅F₁₁I
Siedepunkt: 94,4 °C
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 2,06 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08461629
CAS-Nummer: 638-79-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR