2'-Nitro-4'-(trifluormethoxy)acetanilid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC5291-1G PC5291-5G
APOSPC5291-1GEA 89.9 EUR
APOSPC5291-1G APOSPC5291-5G
2'-Nitro-4'-(trifluormethoxy)acetanilid 98%
2'-Nitro-4'-(trifluormethoxy)acetanilid
Formel: C₉H₇F₃N₂O₄
Schmelzpunkt: 94…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052324
CAS-Nummer: 787-57-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR