2,4-Difluoro-L-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-2-Amino-3-(2,4-difluorophenyl)propanoic acid
PC530005-1G
APOSPC530005-1GEA
69.6
EUR
APOSPC530005-1G
2,4-Difluoro-L-phenylalanine 97%
2,4-Difluoro-L-phenylalanine
Formel:
C₉H₉F₂NO₂ Molecular Weight: 201.17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03844652 CAS-Nummer: 31105-93-8 |