4-Fluoro-DL-homophenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC530008-1G
PC530008-250MG
PC530008-500MG
APOSPC530008-1GEA
654
EUR
APOSPC530008-1G
APOSPC530008-250MG
APOSPC530008-500MG
4-Fluoro-DL-homophenylalanine 97%
4-Fluoro-DL-homophenylalanine
Formel:
C₁₀H₁₂FNO₂ Molecular Weight: 197.206 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07372156 CAS-Nummer: 225233-79-4 |