Boc-5-Fluoro-D-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC530030-1G
PC530030-250MG
PC530030-500MG
APOSPC530030-1GEA
0
EUR
APOSPC530030-1G
APOSPC530030-250MG
APOSPC530030-500MG
Boc-5-Fluoro-D-tryptophan 97%
Boc-5-Fluoro-D-tryptophan
Formel:
C₁₆H₁₉FN₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09264332 CAS-Nummer: 114926-41-9 |