6-Fluoro-L-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC530036-1G
PC530036-250MG
APOSPC530036-1GEA
0
EUR
APOSPC530036-1G
APOSPC530036-250MG
6-Fluoro-L-tryptophan 97%
6-Fluoro-L-tryptophan
Formel:
C₁₁H₁₁FN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00137731 CAS-Nummer: 19310-00-0 |