5-Bromo-6-fluoroisatoic anhydride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromo-5-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
PC53036-1G
PC53036-5G
APOSPC53036-1GEA
447
EUR
APOSPC53036-1G
APOSPC53036-5G
5-Bromo-6-fluoroisatoic anhydride
5-Bromo-6-fluoroisatoic anhydride
Formel:
C₈H₃BrFNO₃ Molecular Weight: 260.017 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28897196 CAS-Nummer: 1935441-96-5 |