5-Fluoro-2-methoxy-4-nitroaniline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53063-1G
APOSPC53063-1GEA
101
EUR
APOSPC53063-1G
5-Fluoro-2-methoxy-4-nitroaniline 95+%
5-Fluoro-2-methoxy-4-nitroaniline
Formel:
C₇H₇FN₂O₃ Molecular Weight: 186,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24842657 CAS-Nummer: 1435806-78-2 |