Potassium benzyl N-[2-(trifluoroboranuidyl)ethyl]carbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Potassium (2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)ethyl)trifluoroborate, Potassium (2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}ethyl)(trifluoro)borate
PC53080-1G
APOSPC53080-1GEA
116
EUR
APOSPC53080-1G
Potassium benzyl N-[2-(trifluoroboranuidyl)ethyl]carbamate 95%
Potassium benzyl N-[2-(trifluoroboranuidyl)ethyl]carbamate
Formel:
C₁₀H₁₂BF₃NO₂·K Molecular Weight: 285,112 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10698612 CAS-Nummer: 926280-84-4 |