Perfluorobutyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5309-5G PC5309-1G
APOSPC5309-5GEA 0 EUR
APOSPC5309-5G APOSPC5309-1G
Perfluorobutyl bromide 97%
Perfluorobutyl bromide
Formel: C₄BrF₉
Siedepunkt: 43…44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082622
CAS-Nummer: 375-48-4