(S)-1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC53093-250MG
APOSPC53093-250MGEA
162
EUR
APOSPC53093-250MG
(S)-1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
(S)-1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)ethanamine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₀F₃NO·ClH Molecular Weight: 241.638 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12757222 CAS-Nummer: 1391540-47-8 |