2,2-Dimethyl-2-fluoroethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53095-1G
APOSPC53095-1GEA 65.4 EUR
APOSPC53095-1G
2,2-Dimethyl-2-fluoroethanol 95%
2,2-Dimethyl-2-fluoroethanol
Formel: C₄H₉FO
Molecular Weight: 92,112 g/mol
Siedepunkt: 116…118 °C
Dichte: 0,9681 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD09030962
CAS-Nummer: 3109-99-7
UN: 1993
ADR: 3,III