3-Chloro-3,3-difluoroprop-1-ene 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
HFO-1242zf, 3-Difluoro-3-chloro-1-propene
PC53102-5G
APOSPC53102-5GEA
638
EUR
APOSPC53102-5G
3-Chloro-3,3-difluoroprop-1-ene 99%
3-Chloro-3,3-difluoroprop-1-ene
Formel:
C₃H₃ClF₂ Molecular Weight: 112,506 g/mol Siedepunkt: 17…18 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28987627 CAS-Nummer: 421-03-4 UN: 3161 ADR: 2.1, |