2-Bromo-4-fluoro-5-nitrotoluene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Bromo-5-fluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
PC53113-5G
APOSPC53113-5GEA
53.8
EUR
APOSPC53113-5G
2-Bromo-4-fluoro-5-nitrotoluene 98%
2-Bromo-4-fluoro-5-nitrotoluene
Formel:
C₇H₅BrFNO₂ Molecular Weight: 234,023 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11847636 CAS-Nummer: 64695-96-1 |