1-(4-Fluoro-3-nitrophenyl)-4-methylpiperazine
Lieferant: Apollo Scientific
PC53116-250MG
APOSPC53116-250MGEA
713
EUR
APOSPC53116-250MG
1-(4-Fluoro-3-nitrophenyl)-4-methylpiperazine
1-(4-Fluoro-3-nitrophenyl)-4-methylpiperazine
Formel:
C₁₁H₁₄FN₃O₂ Molecular Weight: 239,246 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15142588 CAS-Nummer: 1216614-11-7 |