(S)-1-(6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)ethanamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53142-100MG
APOSPC53142-100MGEA 278 EUR
APOSPC53142-100MG
(S)-1-(6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)ethanamine
(S)-1-(6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)ethanamine
Formel: C₈H₉F₃N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09256747
CAS-Nummer: 1071435-62-5