(S)-1-(3-Bromo-5-fluoropyridin-2-yl)ethanamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC53143-500MG
APOSPC53143-500MGEA 466 EUR
APOSPC53143-500MG
(S)-1-(3-Bromo-5-fluoropyridin-2-yl)ethanamine
(S)-1-(3-Bromo-5-fluoropyridin-2-yl)ethanamine
Formel: C₇H₈BrFN₂
Molecular Weight: 219,054 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29042491
CAS-Nummer: 1932587-71-7