(S)-1-(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)ethanamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC53144-500MG
APOSPC53144-500MGEA
466
EUR
APOSPC53144-500MG
(S)-1-(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)ethanamine
(S)-1-(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)ethanamine
Formel:
C₇H₈ClFN₂ Molecular Weight: 174,603 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29042492 CAS-Nummer: 1932020-62-6 |