2,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53157-1G
PC53157-250MG
APOSPC53157-1GEA
295
EUR
APOSPC53157-1G
APOSPC53157-250MG
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Formel:
C₇H₃F₂NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258917 CAS-Nummer: 887267-05-2 |