3-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53158-1G
APOSPC53158-1GEA
273
EUR
APOSPC53158-1G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₇H₅BrF₃N Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD13194482 CAS-Nummer: 244246-71-7 |