3-Fluoropyrazin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC53161-1G
APOSPC53161-1GEA 546 EUR
APOSPC53161-1G
3-Fluoropyrazin-2-amine
3-Fluoropyrazin-2-amine
Formel: C₄H₄FN₃
Molecular Weight: 113.093 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD23382413
CAS-Nummer: 1206523-95-6
UN: 1993
ADR: 3 II