2-Methyl-7-(trifluoromethyl)quinoline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53178-250MG
APOSPC53178-250MGEA
128
EUR
APOSPC53178-250MG
2-Methyl-7-(trifluoromethyl)quinoline 95+%
2-Methyl-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₁H₈F₃N Molecular Weight: 211,183 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11108688 CAS-Nummer: 324-32-3 |